Learn More
2-[(5-Bromo-2-methylphenyl)methyl]-5-(4-fluorophenyl)thiophene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-[(5-Bromo-2-methylphenyl)methyl]-5-(4-fluorophenyl)thiophene |
| CAS | 1030825-20-7 |
| Formula molecolare | C18H14BrFS |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H14BrFS/c1-12-2-5-15(19)10-14(12)11-17-8-9-18(21-17)13-3-6-16(20)7-4-13/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Br)cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC Name | 2-[(5-bromo-2-methylphenyl)methyl]-5-(4-fluorophenyl)thiophene |
| Molecular Weight (g/mol) | 361.27 |
| Peso formulazione | 359.9984 |