Learn More
2-[(5-Bromo-2-methylphenyl)methyl]-5-(4-fluorophenyl)thiophene, TRC
Codice prodotto. 30346777
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346777 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30346777 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6859701G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(5-Bromo-2-methylphenyl)methyl]-5-(4-fluorophenyl)thiophene
CAS 1030825-20-7
Formula molecolare C18H14BrFS
Quantità 1 g
Sinonimo 2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene
InChI Formula InChI=1S/C18H14BrFS/c1-12-2-5-15(19)10-14(12)11-17-8-9-18(21-17)13-3-6-16(20)7-4-13/h2-10H,11H2,1H3
SMILES Cc1ccc(Br)cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3
IUPAC Name 2-[(5-bromo-2-methylphenyl)methyl]-5-(4-fluorophenyl)thiophene
Molecular Weight (g/mol) 361.27
Peso formulazione 359.9984