Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol, 98%
Codice prodotto. 10351151 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10351151 1 g Bottiglia in vetro 1g
10742475 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10351151 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 403220010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14337-53-2 | C15H17BrN4O | 349.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14337-53-2
Formula molecolare C15H17BrN4O
Molecular Weight (g/mol) 349.23
Numero MDL MFCD00006255
InChI Key LYVSIKOGJUDRBK-QGOAFFKASA-N
Sinonimo 2-5-bromo-2-pyridylazo-5-diethylamino phenol, 2-5-bromopyridin-2-yl diazenyl-5-diethylamino phenol, bromo-padap, 2-5-bromo-2-pyridylazo-5-diethylaminophenol, phenol, 2-5-bromo-2-pyridinyl azo-5-diethylamino, 2-4-diethylamino-2-hydroxyphenylazo-5-bromopyridine, hnvcxdavehoibp-vhebqxmusa-n, 2-5-bromo-2-pyridylazo-5-diethylamino-phenol, 5-diethylamino-2-5-bromo 2-pyridyl diazenyl phenol, e-2-5-bromopyridin-2-yl diazenyl-5-diethylamino phenol
PubChem CID 5911417
IUPAC Name (6E)-6-[(5-bromopyridin-2-yl)hydrazinylidene]-3-(diethylamino)cyclohexa-2,4-dien-1-one
SMILES CCN(CC)C1=CC(=O)\C(C=C1)=N\NC1=CC=C(Br)C=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 155.0°C to 160.0°C
Colore Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 349.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol