Learn More
2-(5-Bromo-2-thienyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-(5-Bromo-2-thienyl)pyridine |
CAS min. % | 94.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Quantità | 25 g |
Peso formulazione | 240.12 |
Percent Purity | 95% |