Learn More
2-[5-(Carboxymethyl)pyridin-2-yl]acetic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-[5-(Carboxymethyl)pyridin-2-yl]acetic Acid |
| CAS | 1000520-97-7 |
| Formula molecolare | C9 H9 N O4 |
| Quantità | 750 mg |
| Sinonimo | 2,5-Pyridine-Diacetic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9NO4/c11-8(12)3-6-1-2-7(10-5-6)4-9(13)14/h1-2,5H,3-4H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc(CC(=O)O)nc1 |
| IUPAC Name | 2-[6-(carboxymethyl)pyridin-3-yl]acetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 195.172 |
| Peso formulazione | 195.053 |