Learn More
2-(5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)acetic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10643413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10643413 1 g Amber Glass Bottle 1g
10324392 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10643413 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MWP00226DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 51527-19-6
Formula molecolare C11H9ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 240.70
Numero MDL MFCD00052300
InChI Key QNJIHQOPIPJYLU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl acetic acid, tianafac, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-acetic acid, unii-p0t3zrk3xv, p0t3zrk3xv, 2-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl acetic acid, tianafacum, tianafaco, tianafac inn
PubChem CID 68686
IUPAC Name 2-(5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)acetic acid
SMILES CC1=C(CC(O)=O)SC2=CC=C(Cl)C=C12
Specifications
Materiale o nome chimico 2-(5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)acetic acid
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 240.71
Percent Purity 95%