Learn More
2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10551112
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10551112 250 mg 250mg
10446282 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10551112 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MWP00086CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 17266-30-7
Formula molecolare C10H7ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 226.674
Numero MDL MFCD00052308
InChI Key QQKKTOPRRGBBCT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chlorobenzo b thiophene-3-acetic acid, 2-5-chlorobenzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, benzo b thiophene-3-acetic acid, 5-chloro, 5-chloro-1-benzothien-3-yl acetic acid, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, maybridge4_002620, acmc-20am45
PubChem CID 205058
IUPAC Name 2-(5-chloro-1-benzothiophen-3-yl)acetic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 226.68
Percent Purity 97%