Learn More
2,5-Di(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene-1-carbohydrazide, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10354682
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10354682 1 g Amber Glass Bottle 1g
10273422 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10354682 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB03377DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 50778-75-1
Formula molecolare C11H10F6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 332.202
Numero MDL MFCD00221192
InChI Key WJYCMPVGQTYGSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid hydrazide, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzohydrazide, 2,5-di 2,2,2-trifluoroethoxy benzene-1-carbohydrazide, maybridge1_008849, 2,5-bis 2,2,2-tris fluoranyl ethoxy benzohydrazide, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenecarbohydrazide, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid hydrazi, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid hydrazide 95+%, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acidhydrazide
PubChem CID 3547540
IUPAC Name 2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzohydrazide
SMILES C1=CC(=C(C=C1OCC(F)(F)F)C(=O)NN)OCC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Di(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene-1-carbohydrazide
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%+
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 332.2
Percent Purity 90%