Learn More
2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 97%
Codice prodotto. 15497457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497457 25 g 25g
15487457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15497457 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H35053.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 1991-52-2 | C15H24O2 | 236.355 g/mol
2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol is used as a non-tumorigenic compound in contrast to DBHQ.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol is used as a non-tumorigenic compound in contrast to DBHQ.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1991-52-2
Formula molecolare C15H24O2
Molecular Weight (g/mol) 236.355
Numero MDL MFCD00274238
InChI Key FLLRQABPKFCXSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 2,5-di-tert-butyl-4-hydroxyanisole, ccris 5220, unii-593e9t2mwh, phenol,2,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxy, acmc-1bqnv, spectrum1505039, 2,5-di-t-butyl-4-methoxyphenol, 2,5-di-t-butyl-4-hydroxyanisole, 2,5-di-tert-butyl4-hydroxyanisole
PubChem CID 74812
IUPAC Name 2,5-ditert-butyl-4-methoxyphenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1OC)C(C)(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Punto di fusione 99°C to 102°C
Colore White to Cream
Quantità 25 g
Peso formulazione 236.36
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder