Learn More
2,5-Di-tert-butylhydroquinone, 98+%
Codice prodotto. 11482038
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11482038 250 g 250g
11472038 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11482038 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14606.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 88-58-4 | C14H22O2 | 222.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-58-4
Formula molecolare C14H22O2
Molecular Weight (g/mol) 222.33
Numero MDL MFCD00008825
InChI Key JZODKRWQWUWGCD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-di-tert-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylbenzene-1,4-diol, dibug, dtbhq, dybug, santovar o, di-t-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylquinol, nonflex alba, 2,5-di-t-butylhydroquinone
PubChem CID 2374
ChEBI CHEBI:41094
IUPAC Name 2,5-ditert-butylbenzene-1,4-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(O)=C(C=C1O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Punto di fusione 214°C to 218°C
Densità 1.07
Punti di ebollizione 321°C
Punto d'infiammabilità >200°C (392°F)
Quantità 250 g
Beilstein 2049542
Peso formulazione 222.33
Percent Purity ≥98%