Learn More
2,5-Di-tert-butylhydroquinone, 99%
Codice prodotto. 10404555 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10404555 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10215960 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10404555 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150840025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 88-58-4 | C14H22O2 | 222.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-58-4
Formula molecolare C14H22O2
Molecular Weight (g/mol) 222.33
Numero MDL MFCD00008825
InChI Key JZODKRWQWUWGCD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-di-tert-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylbenzene-1,4-diol, dibug, dtbhq, dybug, santovar o, di-t-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylquinol, nonflex alba, 2,5-di-t-butylhydroquinone
PubChem CID 2374
ChEBI CHEBI:41094
IUPAC Name 2,5-ditert-butylbenzene-1,4-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(O)=C(C=C1O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Di-tert-butylhydroquinone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 212°C to 218°C
Colore Beige to Beige-Pink
Densità 216g/mL
Punto d'infiammabilità 216°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 2.5 kg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in aqueous alkali,soluble in acetone,alcohol and benzene,practically insoluble in toluene and hexane
Peso formulazione 222.33
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder