Learn More
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13498498 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13498498 5 g Bottiglia in vetro 5g
13488498 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13498498 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 278220050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 52431-30-8 | C4Br2N2O4S | 331.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52431-30-8
Formula molecolare C4Br2N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 331.92
Numero MDL MFCD00015537
InChI Key AHGHPBPARMANQD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dibromo-3,4-dinitro-thiophene, thiophene, 2,5-dibromo-3,4-dinitro, acmc-1apgk, ksc491i5j, 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene gc
PubChem CID 257024
IUPAC Name 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(Br)SC(Br)=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dibromo-3, 4-dinitrothiophene
Punto di fusione 132.0°C to 134.0°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 331.94
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene