Learn More
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene |
| CAS | 52431-30-8 |
| Formula molecolare | C4 Br2 N2 O4 S |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4Br2N2O4S/c5-3-1(7(9)10)2(8(11)12)4(6)13-3 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1c(Br)sc(Br)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene |
| Molecular Weight (g/mol) | 331.93 |
| Peso formulazione | 329.7946 |