Learn More
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene, TRC
Codice prodotto. 30370998
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30370998 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30370998 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4254352G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
CAS 52431-30-8
Formula molecolare C4 Br2 N2 O4 S
Quantità 2 g
InChI Formula InChI=1S/C4Br2N2O4S/c5-3-1(7(9)10)2(8(11)12)4(6)13-3
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Br)sc(Br)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene
Molecular Weight (g/mol) 331.93
Peso formulazione 329.7946