Learn More
2,5-Dibromo-3-methylthiophene, 98%
Codice prodotto. 11347795
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11347795 25 g 25g
11337795 5 g 5g
11357795 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11347795 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02693.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13191-36-1 | C5H4Br2S | 255.955 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13191-36-1
Formula molecolare C5H4Br2S
Molecular Weight (g/mol) 255.955
Numero MDL MFCD00015470
InChI Key IHFXZROPBCBLLG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophene, 2,5-dibromo-3-methyl, 2,5-dibromo-3-methyl-thiophene, acmc-1bt3y, 2-p-nitrophenylthio ethanol, 2,5-dibrom-3-methylthiophen, 3-methyl-2,5-dibromothiophene, 2,5-dibromo-3-methylthiophene
PubChem CID 83219
IUPAC Name 2,5-dibromo-3-methylthiophene
SMILES CC1=C(SC(=C1)Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dibromo-3-methylthiophene
Densità 1.972
Punti di ebollizione 226°C to 230°C
Indice di rifrazione 1.613
Quantità 25 g
Beilstein 108894
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 255.97
Percent Purity 98%