Learn More
2,5-Dibromoaniline, 97%
Codice prodotto. 11499406
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499406 5 g 5g
11409416 25 g 25g
11419416 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499406 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19114.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3638-73-1 | C6H5Br2N | 250.921 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3638-73-1
Formula molecolare C6H5Br2N
Molecular Weight (g/mol) 250.921
Numero MDL MFCD00007636
InChI Key WRTAZRGRFBCKBU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dibromobenzenamine, benzenamine, 2,5-dibromo, 2,5-dibromophenylamine, rarechem fh 1w 0043, pubchem3452, 2,5-dibromo-phenylamine, aniline, 2,5-dibromo, 2,5-bis bromanyl aniline, acmc-209im6, 2,5-dibromoaniline
PubChem CID 77198
IUPAC Name 2,5-dibromoaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)N)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dibromoaniline
Punto di fusione 51°C to 56°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Characteristic
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 1817548
Peso formulazione 250.93
Percent Purity 98%