Learn More
2,5-Dibromobenzenesulfonyl chloride, 99%
Codice prodotto. 11399905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399905 5 g 5g
11389905 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11399905 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19888.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 23886-64-8 | C6H3Br2ClO2S | 334.406 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23886-64-8
Formula molecolare C6H3Br2ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 334.406
Numero MDL MFCD00060685
InChI Key ZLMPLIWURYRGEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dibromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dibromobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dibromo, 2,5-dibromophenyl chlorosulfone, 2,5-dibromobenzene sulphonyl chloride, pubchem5112, acmc-1cbvd, ksc201m8p, 2,5-dibromophenylsulfonyl chloride, 2,5-dibromobenzenesulphonylchloride
PubChem CID 2737515
IUPAC Name 2,5-dibromobenzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)S(=O)(=O)Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dibromobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 69°C to 72°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2694054
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 334.41
Percent Purity 99%