Learn More
2,5-Dibromobenzotrifluoride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11352126
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11352126 5 g 5g
11362126 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11352126 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03378.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7657-09-2
Numero MDL MFCD00013554
ChEBI CHEBI:27656
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dibromobenzotrifluoride
Punto di fusione 47°C to 51°C
Punti di ebollizione 210°C
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Formula molecolare C20H16N2O4
Quantità 5 g
Beilstein 2261093
Sinonimo camptothecin, camptothecine, s-+-camptothecin, campathecin, +-camptothecine, d-camptothecin, 20 s-camptothecine, +-camptothecin, 21,22-secocamptothecin-21-oic acid lactone, s-camptothecin
InChI Key VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
SMILES CCC1(C2=C(COC1=O)C(=O)N3CC4=CC5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)O
Molecular Weight (g/mol) 348.36
PubChem CID 24360
Peso formulazione 303.91
Percent Purity 98%