Learn More
2,5-Dibromohydroquinone, 97%
Codice prodotto. 15461698
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15461698 5 g 5g
15451698 1 g 1g
15471698 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15461698 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55453.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14753-51-6 | C6H4Br2O2 | 267.904 g/mol
It is an important pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an important pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in methanol
Notes
Storage: Keep container tightly closed. Store in a cool, dark and well-ventilated place and away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14753-51-6
Formula molecolare C6H4Br2O2
Molecular Weight (g/mol) 267.904
Numero MDL MFCD00192664
InChI Key VALXCIRMSIFPFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 280945
IUPAC Name 2,5-dibromobenzene-1,4-diol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Br)O)Br)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dibromohydroquinone
Punto di fusione 191°C to 194°C
Quantità 5 g
Sinonimo 2,5-dibromohydroquinone, 2,5-dibromo-1,4-benzenediol, 2,5-dibromohydroquine, 1,4-benzenediol,2,5-dibromo, 2,5-dibromo-benzene-1,4-diol, 1,4-benzenediol, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dihydroxybenzene
Informazioni di solubilità Soluble in methanol
Peso formulazione 267.9
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dibromohydroquinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dibromohydroquinone