Learn More
2,5-Dibromothiazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10031044
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
4175-78-4
MFCD00016891
XIBIQFJKUZZLLX-UHFFFAOYSA-N
2,5-dibromothiazole, thiazole, 2,5-dibromo, 2,5-dibormothiazole, thiazole,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiazole, pubchem20949, acmc-209jlm, ksc237s3r, #
312394
2,5-dibromo-1,3-thiazole
C1=C(SC(=N1)Br)Br
4175-78-4
MFCD00016891
XIBIQFJKUZZLLX-UHFFFAOYSA-N
2,5-dibromothiazole, thiazole, 2,5-dibromo, 2,5-dibormothiazole, thiazole,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiazole, pubchem20949, acmc-209jlm, ksc237s3r, #
312394
2,5-dibromo-1,3-thiazole
C1=C(SC(=N1)Br)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2, 5-Dibromothiazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 45°C to 50°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C3HBr2NS
Quantità 5 g
Molecular Weight (g/mol) 242.916
Peso formulazione 242.91
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dibromothiazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.