Learn More
2,5-Dibromothiazole, 97%
Codice prodotto. 11441470
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11441470 25 g 25g
11431470 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11441470 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26909.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4175-78-4 | C3HBr2NS | 242.916 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4175-78-4
Formula molecolare C3HBr2NS
Molecular Weight (g/mol) 242.916
Numero MDL MFCD00016891
InChI Key XIBIQFJKUZZLLX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dibromothiazole, thiazole, 2,5-dibromo, 2,5-dibormothiazole, thiazole,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiazole, pubchem20949, acmc-209jlm, ksc237s3r, #
PubChem CID 312394
IUPAC Name 2,5-dibromo-1,3-thiazole
SMILES C1=C(SC(=N1)Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dibromothiazole
Punto di fusione 47°C to 49°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 242.92
Percent Purity 97%