Learn More
2,5-Dibromothiazole, 97%
Codice prodotto. 10673225 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10673225 1 g Bottiglia in vetro 1g
10031044 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10673225 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397100010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4175-78-4 | C3HBr2NS | 242.916 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4175-78-4
Numero MDL MFCD00016891
InChI Key XIBIQFJKUZZLLX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dibromothiazole, thiazole, 2,5-dibromo, 2,5-dibormothiazole, thiazole,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiazole, pubchem20949, acmc-209jlm, ksc237s3r, #
PubChem CID 312394
IUPAC Name 2,5-dibromo-1,3-thiazole
SMILES C1=C(SC(=N1)Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dibromothiazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 45°C to 49°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3HBr2NS
Quantità 1 g
Molecular Weight (g/mol) 242.91
Peso formulazione 242.91
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dibromothiazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.