Learn More
2,5-Dibromothiophene, 95%
Codice prodotto. 10502931 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10502931 25 g Bottiglia in vetro 25g
10041580 100 g Bottiglia in vetro 100g
10666584 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10502931 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148680250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3141-27-3 | C4H2Br2S | 241.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3141-27-3
Formula molecolare C4H2Br2S
Molecular Weight (g/mol) 241.93
Numero MDL MFCD00005420
InChI Key KBVDUUXRXJTAJC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiophene, unii-f0033k8cxm, pubchem5512, thiophene,5-dibromo, acmc-1ckmh, 2,5-bis bromanyl thiophene, ksc224g0j, 2,5-dibromothiophene, bidd:gt0086
PubChem CID 18453
IUPAC Name 2,5-dibromothiophene
SMILES BrC1=CC=C(Br)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dibromothiophene
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -6°C
Colore Yellow to Brown
Densità 2.1400g/mL
Punti di ebollizione 211°C
Punto d'infiammabilità 99°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.6270 to 1.63
Quantità 25 g
Beilstein 17, 33
Gravità specifica 2.14
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble
Peso formulazione 241.93
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dibromothiophene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.