Learn More
2,5-Dibromothiophene, TRC
Codice prodotto. 30376127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376127 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30376127 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD42548310G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dibromothiophene
CAS 3141-27-3
Formula molecolare C4 H2 Br2 S
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
SMILES Brc1ccc(Br)s1
IUPAC Name 2,5-dibromothiophene
Molecular Weight (g/mol) 241.93
Peso formulazione 239.8244