Learn More
2,5-Dibromotoluene, 98%
Codice prodotto. 11444017
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11444017 5 g 5g
11454017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11444017 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19418.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 615-59-8 | C7H6Br2 | 249.933 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-59-8
Formula molecolare C7H6Br2
Molecular Weight (g/mol) 249.933
Numero MDL MFCD00000090
InChI Key QKEZTJYRBHOKHH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dibromotoluene, benzene, 1,4-dibromo-2-methyl, toluene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo toluene, 3,6-dibromotoluene, 1,4-dibromo-2-methyl-benzene, pubchem3922, acmc-209mu2, chemwish ic06904
PubChem CID 12006
IUPAC Name 1,4-dibromo-2-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dibromotoluene
Punto di fusione 5°C to 6°C
Densità 1.813
Punti di ebollizione 106°C to 108°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.602
Quantità 5 g
Beilstein 1859123
Peso formulazione 249.94
Percent Purity 98%