Learn More
2,5-Dibromotoluene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10711711 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10711711 25 g Bottiglia in vetro 25g
10687231 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10711711 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 263480250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 615-59-8 | Molecular Formula: C7H6Br2 | Molecular Weight: 249.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-59-8
Formula molecolare C7H6Br2
Molecular Weight (g/mol) 249.93
Numero MDL MFCD00000090
InChI Key QKEZTJYRBHOKHH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dibromotoluene, benzene, 1,4-dibromo-2-methyl, toluene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo toluene, 3,6-dibromotoluene, 1,4-dibromo-2-methyl-benzene, pubchem3922, acmc-209mu2, chemwish ic06904
PubChem CID 12006
IUPAC Name 1,4-dibromo-2-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dibromotoluene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 5.0°C to 6.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.8100g/mL
Punti di ebollizione 135.0°C to 136.0°C (35.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H3Br2
Indice di rifrazione 1.6010 to 1.6030
Quantità 25 g
Beilstein 05, 308
Gravità specifica 1.81
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 249.93
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dibromotoluene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.