Learn More
2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline, TRC
Codice prodotto. 30371011
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371011 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371011 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD6740902.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline
CAS 103015-84-5
Formula molecolare C9H5Cl2F6NO
Quantità 2.5 g
Sinonimo 2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)benzenamine (ACI), CGA 224443
InChI Formula InChI=1S/C9H5Cl2F6NO/c10-3-2-6(4(11)1-5(3)18)19-9(16,17)7(12)8(13,14)15/h1-2,7H,18H2
SMILES FC(C(F)C(F)(F)F)(F)OC(C=C1Cl)=C(C=C1N)Cl
IUPAC Name 2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline
Molecular Weight (g/mol) 328.04
Peso formulazione 326.9652