Learn More
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile, ≥95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 5-Dichloro-4, 6-dimethylnicotinonitrile |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2,5-dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl-nicotinonitrile, pubchem20434, ksc669q6f, 2,5-dichloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl-3-pyridyl cyanide, 3-pyridinecarbonitrile,5-dichloro-4,6-dimethyl, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl-pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,2,5-dichloro-4,6-dimethyl |
| Peso formulazione | 201.06 |
| Percent Purity | 95% |