Learn More
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10311710
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10311710 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10311710 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00145DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifications
Materiale o nome chimico 2, 5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 89719-92-6
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H2Cl2F3N
Numero MDL MFCD09749663
Quantità 1 g
Sinonimo 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl, acmc-20dwro
InChI Key GFTRYJQAASFSIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC=C1Cl
IUPAC Name 2,5-dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Molecular Weight (g/mol) 215.98
PubChem CID 26986016
Peso formulazione 215.99
Percent Purity 97%