Learn More
2,5-Dichloro-p-benzoquinone, 98%
Codice prodotto. 15770869 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15770869 25 g 25g
15515444 1 g 1g
15760869 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15770869 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 406730250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 615-93-0 | C6H2Cl2O2 | 176.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-93-0
Formula molecolare C6H2Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 176.99
InChI Key LNXVNZRYYHFMEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dichloro-1,4-benzoquinone, 2,5-dichloro-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorobenzo-1,4-quinone, p-benzoquinone, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-quinone, acmc-1bhnt, 2,5-dichlorobenzoquinone, p-benzoquinone,5-dichloro, 2,5-dichoro-p-benzoquinone
PubChem CID 12011
IUPAC Name 2,5-dichlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES C1=C(C(=O)C=C(C1=O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dichloro-p-benzoquinone
Punto di fusione 159.0°C to 161.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Quantità 25 g
Peso formulazione 176.99
Percent Purity 98%