Learn More
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine, 99%
Codice prodotto. 11407044
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11407044 5 g 5g
11417044 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11407044 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21494.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 20103-09-7 | C6H6Cl2N2 | 177.028 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20103-09-7
Formula molecolare C6H6Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 177.028
Numero MDL MFCD00007902
InChI Key QAYVHDDEMLNVMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dichloro-1,4-phenylenediamine, 2,5-dichloro-p-phenylenediamine, 2,5-dichloro-1,4-benzenediamine, 1,4-diamino-2,5-dichlorobenzene, 1,4-benzenediamine, 2,5-dichloro, unii-9ccw77baxp, 1,4-diamino-3,6-dichlorobenzene, p-phenylenediamine, 2,5-dichloro, 9ccw77baxp, benzene, 2,5-dichloro, 1,4-diamino
PubChem CID 29949
IUPAC Name 2,5-dichlorobenzene-1,4-diamine
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)N)Cl)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dichloro-p-phenylenediamine
Punto di fusione 164°C to 168°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 177.03
Percent Purity 99%