Learn More
2',5'-Dichloroacetophenone, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15187412 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15187412 100 g Bottiglia in vetro 100g
15177412 10 g Bottiglia in vetro 10g
10307650 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15187412 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 179421000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 2476-37-1
Formula molecolare C8H6Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 189.04
Numero MDL MFCD00000607
InChI Key CYNFEPKQDJHIMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',5'-dichloroacetophenone, 1-2,5-dichlorophenyl ethanone, 2,5-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,5-dichlorophenyl, acetophenone, 2',5'-dichloro, 1-2,5-dichlorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2,5-dichlorobenzene, 2,5-dichloracetophenon, pubchem10586, acmc-1cmfm
PubChem CID 75587
IUPAC Name 1-(2,5-dichlorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2', 5'-Dichloroacetophenone
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 11.0°C to 13.0°C
Colore Brown to Yellow
Densità 1.3120g/mL
Punti di ebollizione 118.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2C6H3COCH3
Indice di rifrazione 1.5604 to 1.5624
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.312
Peso formulazione 189.04
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.