Learn More
2',5'-Dichloroacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11464824
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464824 100 g 100g
11424080 10 g 10g
11454824 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11464824 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13770.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2476-37-1 | C8H6Cl2O | 189.035 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2476-37-1
Formula molecolare C8H6Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 189.035
Numero MDL MFCD00000607
InChI Key CYNFEPKQDJHIMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',5'-dichloroacetophenone, 1-2,5-dichlorophenyl ethanone, 2,5-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,5-dichlorophenyl, acetophenone, 2',5'-dichloro, 1-2,5-dichlorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2,5-dichlorobenzene, 2,5-dichloracetophenon, pubchem10586, acmc-1cmfm
PubChem CID 75587
IUPAC Name 1-(2,5-dichlorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2',5'-Dichloroacetophenone
Punto di fusione 11°C to 13°C
Densità 1.312
Punti di ebollizione 118°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.561
Quantità 100 g
Beilstein 1865043
Peso formulazione 189.04
Percent Purity 98%