Learn More
2’,5’-Dichloroacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30373423
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30373423 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373423 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43160525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2',5'-Dichloroacetophenone
CAS 2476-37-1
Formula molecolare C8 H6 Cl2 O
Quantità 25 g
Sinonimo 2',5'-Dichloroacetophenone, 1-(2,5-Dichlorophenyl)ethanone, 2,5-Chloroacetophenone, 2',5'-Dichloroacetophenone, NSC 6308
InChI Formula InChI=1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC Name 1-(2,5-dichlorophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 189.039
Peso formulazione 187.98