Learn More
2,5-Dichloroaniline, TRC
Codice prodotto. 30384005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30384005 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30384005 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43171050G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dichloroaniline
CAS 95-82-9
Formula molecolare C6 H5 Cl2 N
Quantità 50 g
Sinonimo Benzenamine, 2,5-dichloro-, 2,5-DCA
InChI Formula InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
SMILES Nc1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC Name 2,5-dichloroaniline
Molecular Weight (g/mol) 162.02
Peso formulazione 160.9799