Learn More
2,5-Dichlorobenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11435633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11435633 25 g 25g
11425633 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11435633 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13525.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6361-23-5 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6361-23-5
Formula molecolare C7H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 175.01
Numero MDL MFCD00156140
InChI Key BUXHYMZMVMNDMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dichloro-benzaldehyde, 2,5-dichlorobenzaldehdye, benzaldehyde, 2,5-dichloro, pubchem3081, 2.5-dichlorbenzaldehyd, 2,5-dichlorbenzaldehyde, acmc-1bkcw, 2,5-dichloro benzaldehdye, ksc493o7f, 2,5-dichlorobenzaldehyde
PubChem CID 80702
IUPAC Name 2,5-dichlorobenzaldehyde
SMILES ClC1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dichlorobenzaldehyde
Punto di fusione 53°C to 58°C
Punti di ebollizione 231°C to 233°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN1759
Beilstein 1635476
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 175.01
Percent Purity 98%