Learn More
2,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11402557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11402557 25 g 25g
11412557 100 g 100g
11422557 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11402557 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14805.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5402-73-3
Formula molecolare C6H3Cl3O2S
Molecular Weight (g/mol) 245.498
Numero MDL MFCD00007429
InChI Key BXCOSWRSIISQSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 2,5-dichlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,5-dichlorophenylsulfonyl chloride, 2,5-dichlorophenyl chlorosulfone, pubchem5116, acmc-209lcc, bxcoswrsiisqsl-uhfffaoysa
PubChem CID 79401
IUPAC Name 2,5-dichlorobenzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 36°C to 39°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2369410
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 245.51
Percent Purity 98%