Learn More
2,5-Dichlorobenzenethiol, TRC
Codice prodotto. 30382884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382884 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30382884 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4322202.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dichlorobenzenethiol
CAS 5858-18-4
Formula molecolare C6H4Cl2S
Quantità 2.5 g
Sinonimo 2,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 2,5-Dichlorothiophenol, NSC 49350
InChI Formula InChI=1S/C6H4Cl2S/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
SMILES Sc1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC Name 2,5-dichlorobenzenethiol
Molecular Weight (g/mol) 179.07
Peso formulazione 177.9411