Learn More
2,5-Dichlorobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 10340954 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10340954 10 g Glass Bottle 10g
10676752 50 g Plastic bottle 50g
10676942 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10340954 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 163240100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 50-79-3 | C7H4Cl2O2 | 191.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-79-3
Formula molecolare C7H4Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 191.01
Numero MDL MFCD00002416
InChI Key QVTQYSFCFOGITD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 2,5-dichloro, unii-kp7cmr0gsd, 2,5-dichlorobenzoicacid, kp7cmr0gsd, 2,5-dichloro-benzoic acid, ccris 8609, pubchem3685, 2,5dichlorobenzoic acid, wln: qvr bg eg, dsstox_cid_4978
PubChem CID 5784
IUPAC Name 2,5-dichlorobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dichlorobenzoic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 152.0°C to 157.0°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 301.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare Cl2C6H3CO2H
Quantità 10 g
Beilstein 09, 342
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.8g/L (14°C). Other solubilities: soluble in most polar solvents,insoluble in non-polar solvents
Peso formulazione 191.01
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dichlorobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.