Learn More
2,5-Dichlorobenzotrifluoride, 98%
Codice prodotto. 11433704
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11433704 25 g 25g
11423704 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11433704 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11310.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 320-50-3 | C7H3Cl2F3 | 214.996 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 320-50-3
Formula molecolare C7H3Cl2F3
Molecular Weight (g/mol) 214.996
Numero MDL MFCD00000608
InChI Key DYBYUWVMLBBEMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dichlorobenzotrifluoride, 1,4-dichloro-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1,4-dichloro-2-trifluoromethyl, 2,5-dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2,5-dichloro-a,a,a-trifluorotoluene, toluene, 2,5-dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-6ci,7ci,8ci, pubchem3450, ksc925c7r, 2,5-dichloro trifluoromethylbenzene
PubChem CID 35360
IUPAC Name 1,4-dichloro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dichlorobenzotrifluoride
Densità 1.483
Punto d'infiammabilità 76°C (168°F)
Indice di rifrazione 1.483
Quantità 25 g
Numero UN UN1760
Beilstein 1955442
Peso formulazione 215
Percent Purity 98%