Learn More
2,5-Dichlorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15595876 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15595876 1 g 1g
15505886 5 g 5g
15515886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15595876 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 443690010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 85482-13-9
Formula molecolare C7H5BrCl2
Molecular Weight (g/mol) 239.93
InChI Key UUVDOPTUDWJHFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-dichlorobenzene, 2,5-dichlorobenzylbromide, 1-bromomethyl-2,5-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,5-dichlorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-dichloro, 2-bromomethyl-1,4-dichloro-benzene, pubchem10208, acmc-1bjf0, 2,5-di-chloro-benzyl bromide
PubChem CID 3495744
IUPAC Name 2-(bromomethyl)-1,4-dichlorobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)CBr)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 2,5-Dichlorobenzyl bromide
Punto di fusione 41.0°C to 43.0°C
Punti di ebollizione 134.0°C to 138.0°C (14.0 Torr)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 239.93
Percent Purity 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,5-Dichlorobenzyl bromide, 97%
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.