Learn More
2,5-Dichlorobenzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Amber Glass Bottle; 1g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2, 5-Dichlorobenzylamine |
CAS | 10541-69-2 |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Formula molecolare | C7H7Cl2N |
Formula lineare | Cl2C6H3CH2NH2 |
Numero MDL | MFCD00052391 |
Quantità | 1g |
Sinonimo | 2,5-dichlorobenzylamine, 2,5-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzylamine, 1-2,5-dichlorophenyl methanamine, 2,5-dichlorophenyl methylamine, 2,5-dichlorobenzylam, acmc-1bxya, rarechem al bw 0384, 2,5-dichlorobenzyl amine |