Learn More
2,5-Dichlorohydroquinone, 97%
Codice prodotto. 11479187
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11479187 1 g 1g
11489187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11479187 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21285.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 824-69-1 | C6H4Cl2O2 | 179.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 824-69-1
Formula molecolare C6H4Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 179.00
Numero MDL MFCD00041749
InChI Key AYNPIRVEWMUJDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dichlorohydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-hydroquinone, hydroquinone, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-benzohydroquinone, 2,5-dchq, 2,5-dichloro-1,4-hydroquinone, 2,5-dichloro-1,4-benzenediol, unii-d489x4tqvd, 2,5-dichloro-1,4-dihydroxybenzene
PubChem CID 65
ChEBI CHEBI:27545
IUPAC Name 2,5-dichlorobenzene-1,4-diol
SMILES OC1=CC(Cl)=C(O)C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dichlorohydroquinone
Punto di fusione 168°C to 171°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 179
Percent Purity 97%