Learn More
2,5-Dichloroisonicotinic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11996441 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 11996441
Marca: Thermo Scientific Acros 442830010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dichloroisonicotinic acid
CAS 88912-26-9
Punto di fusione 227°C to 229°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H3Cl2NO2
Quantità 1 g
Sinonimo 2,5-dichloroisonicotinic acid, 2,5-dichloro-isonicotinic acid, 4-carboxy-2,5-dichloropyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-4-pyridinecarboxylic acid, pubchem13559, acmc-209qxv, ksc447s3n, 2,5-dichloro isonicotinic acid, gfovttqvbdeypp-uhfffaoysa
InChI Key GFOVTTQVBDEYPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=CN=C1Cl)Cl)C(=O)O
IUPAC Name 2,5-dichloropyridine-4-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 192
PubChem CID 2736087
Peso formulazione 192
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dichloroisonicotinic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.