Learn More
2,5-Dichloronitrobenzene, Mikromol™
Codice prodotto. 30052431
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052431 25 mg 25mg
17981916 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052431 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1273.220025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,5-Dichloronitrobenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dichloronitrobenzene
CAS 89-61-2
Nomi componenti o analita 2,5-Dichloronitrobenzene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H3 Cl2 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Benzene, 1,4-dichloro-2-nitro-, Benzene, 1,4-dichloro-3-nitro- (1CI), 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene, 1,4-Dichloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,5-dichlorobenzene, 2,5-Dichloro-1-nitrobenzene, 2,5-Dichloronitrobenzene, 2-Nitro-1,4-dichlorobenzene, NSC 406125, NSC 6294, Nitro-p-dichlorobenzene
InChI Formula InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC Name 1,4-dichloro-2-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 192
Quantità 25 mg
Peso formulazione 190.9541 g/mol