Learn More
2,5-Dichloronitrobenzene, TRC
Codice prodotto. 30384979
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30384979 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30384979 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43552525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dichloronitrobenzene
CAS 89-61-2
Formula molecolare C6 H3 Cl2 N O2
Quantità 25 g
Sinonimo Benzene, 1,4-dichloro-3-nitro- (1CI), 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene, 1,4-Dichloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,5-dichlorobenzene, 2,5-Dichloro-1-nitrobenzene, 2,5-Dichloronitrobenzene, 2-Nitro-1,4-dichlorobenzene, NSC 406125, NSC 6294, Nitro-p-dichlorobenzene
InChI Formula InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC Name 1,4-dichloro-2-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 192
Peso formulazione 190.9541