Learn More
2,5-Dichlorophenol, 98%
Codice prodotto. 11426536
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11426536 500 g 500g
11406536 25 g 25g
11416536 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11426536 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24787.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 583-78-8 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 583-78-8
Formula molecolare C6H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 163.00
Numero MDL MFCD00002174
InChI Key RANCECPPZPIPNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-phenol, 2,5-dcp, unii-3b11g9akba, 3,6-dichlorophenol, ccris 5903, 3b11g9akba, dsstox_cid_5003, dsstox_rid_77621, dsstox_gsid_25003
PubChem CID 66
ChEBI CHEBI:27929
IUPAC Name 2,5-dichlorophenol
SMILES OC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dichlorophenol
Punto di fusione 55°C to 58°C
Punti di ebollizione 211°C
Odore Phenol-like
Quantità 500 g
Numero UN UN2020
Beilstein 1907692
Peso formulazione 163
Percent Purity 98%