Learn More
2,5-Dichlorophenol, 98%
Codice prodotto. 10748732 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10748732 50 g Bottiglia in vetro 50g
10275371 250 g Bottiglia in vetro 250g
13498308 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10748732 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113580500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 583-78-8 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 583-78-8
Formula molecolare C6H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 163.00
Numero MDL MFCD00002174
InChI Key RANCECPPZPIPNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-phenol, 2,5-dcp, unii-3b11g9akba, 3,6-dichlorophenol, ccris 5903, 3b11g9akba, dsstox_cid_5003, dsstox_rid_77621, dsstox_gsid_25003
PubChem CID 66
ChEBI CHEBI:27929
IUPAC Name 2,5-dichlorophenol
SMILES OC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dichlorophenol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 54.0°C to 58.0°C
Colore White to Brown
Punti di ebollizione 211.0°C
Punto d'infiammabilità 100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2C6H3OH
Quantità 50 g
Beilstein 06,189
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3g/L (20°C)
Peso formulazione 163
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dichlorophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.