Learn More
2,5-Dichlorophenol, TRC
Codice prodotto. 30384257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30384257 1 g 1g
30384121 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30384257 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4361051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dichlorophenol
CAS 583-78-8
Formula molecolare C6 H4 Cl2 O
Quantità 1 g
Sinonimo 2,5-Dichlorophenol, NSC 6296
InChI Formula InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
SMILES Oc1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC Name 2,5-dichlorophenol
Molecular Weight (g/mol) 163
Peso formulazione 161.9639