Learn More
2,5-dichlorophenyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10026684
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10026684 5 g 5g
10557363 10 g 10g
10515004 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10026684 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01698DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 3386-42-3
Formula molecolare C7H3Cl2NS
Molecular Weight (g/mol) 204.068
InChI Key JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,5-dichlorophenylisothiocyanate, acmc-1cjox, 2,5-dichlorobenzenisothiocyanate, #, benzene,1,4-dichloro-2-isothiocyanato, benzene, 1,4-dichloro-2-isothiocyanato, 1,4-bis chloranyl-2-isothiocyanato-benzene
PubChem CID 137915
IUPAC Name 1,4-dichloro-2-isothiocyanatobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N=C=S)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dichlorophenyl isothiocyanate
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 204.08
Percent Purity 97%